Learn More
SPEM1 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-04838-100UL
This item is not returnable.
View return policy
Description
SPEM1 Polyclonal specifically detects SPEM1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Specifications
| SPEM1 | |
| Polyclonal | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 374768 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| C17orf83, chromosome 17 open reading frame 83, FLJ40081, spermatid maturation 1, spermatid maturation protein 1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 203-309 of human SPEM1 (NP_955371.2). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering