Learn More
Invitrogen™ SPRY4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 618.00 - € 620.00
Specifications
Antigen SPRY4
Concentration 0.10 mg/mL
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
17189333
GREENER_CHOICE
View Documents
Invitrogen™
PA5111419
100 μL
€ 620.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
17169613
GREENER_CHOICE
View Documents
Invitrogen™
PA5111699
100 μL
€ 618.00
100µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: SSDQRLLDHM APPPVADQAS PRAVRIQPKV VHCQPLDLKG PAVPPELDKH FLLCEACG Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 91%, Rat - 91%.
SPRY4 is an inhibitor of the receptor-transduced mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling pathway. The protein is positioned upstream of RAS activation and impairs the formation of active GTP-RAS.
Spezifikation
Spezifikation
SPRY4
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Polyclonal
Liquid
IgG
Human
SPRY4
A030006O18Rik; HH17; Protein sprouty homolog 4; Sprouty 4; sprouty homolog 4; sprouty homolog 4 (Drosophila); sprouty RTK signaling antagonist 4; sprouty4; Spry4; spry-4
SPRY4
Primary
Antigen affinity chromatography
0.10 mg/mL
Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9C004
81848
Recombinant Protein corresonding to Human SPRY4. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105014).
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt