Learn More
Stannous Chloride, Dihydrate, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Product Code. p-5383219 Shop All J.T.Baker Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
2.5 kg
Packaging:
Poly Bottle
Unit Size:
2.5kg
500g
Product Code. 15117352
Brand: Avantor J.T.Baker 398001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
    Suitable for Mercury Determination
Chemical Identifiers
CAS 10025-69-1
Molecular Formula SnCl2·2H2O
Specifica
Physical Form Crystals
Quantity 500 g
Formula Weight 225.63
Grade Meets ACS reagent chemical requirements
Packaging Poly Bottle
Specific Gravity 1L = 2.71kg
Chemical Name or Material Stannous Chloride, Dihydrate
compliance-icons
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Skin sensitiser Category 1
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Consigli di prudenza
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P362-Take off contaminated clothing.
  • P405-Store locked up.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato