Learn More
STIL Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-93458-0.1ml
 View more versions of this product
Product Code. 18678220
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
STIL Polyclonal antibody specifically detects STIL in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
STIL
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
MCPH7, SCL/TAL1 Interrupting Locus, SCL-Interrupting Locus Protein, SIL, TAL1 (SCL) Interrupting Locus, TAL-1-Interrupting Locus Protein
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1218-1287 of human STIL (NP_003026.2). LVKNLKPSPAVNLRTGKAEFTQHPEKENEGDITIFPESLQPSETLKQMNSMNSVGTFLDVKRLRQLPKLF
0.1 mL
Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Stem Cells
6491
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt