missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SYT11 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-98496-100ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SYT11 Polyclonal antibody specifically detects SYT11 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| SYT11 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-5 μL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| DKFZp781D015, KIAA0080synaptotagmin 12, MGC10881, MGC17226, synaptotagmin XISYT12, synaptotagmin-11, SytXI | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SYT11 fragment. | |
| 100 μg | |
| Neuronal Cell Markers, Neurotransmission | |
| 23208 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.0) | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido