Learn More
TAF6 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-95182-0.02ml
 View more versions of this product
Product Code. 18663972
  • € 188.00 / 0.02mL
Description
TAF6 Polyclonal antibody specifically detects TAF6 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TAF6
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
DKFZp781E21155, MGC:8964, RNA polymerase II, E, 70/85kD, TAF(II)70, TAF(II)80, TAF2ERNA polymerase II TBP-associated factor subunit E, TAF6 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 80kDa, TAFII70TAFII-80, TAFII80TAFII-70, TAFII85, Transcription initiation factor TFIID 70 kDa subunit, Transcription initiation factor TFIID 80 kDa subunit, transcription initiation factor TFIID subunit 6
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 350-450 of human TAF6 (XP_006716164.1). TKSWVDEKTPWTTRYGSIAGLAELGHDVIKTLILPRLQQEGERIRSVLDGPVLSNIDRIGADHVQSLLLKHCAPVLAKLRPPPDNQDAYRAEFGSLGPLLC
0.02 mL
Primary
Mouse
Purified
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
6878
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt