Learn More
Beskrivning
- WHEATON™ tubular dram vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use WHEATON™ black polypropylene caps with foil liner
- Both vials and caps are suitable for storage, display, sample collection and apothecary applications
- The vials have a buttress thread finish and fit with the buttress thread black polypropylene dram vial caps with foil liner and range from 1.75 mL to 28 mL in volume
- Black polypropylene foil lined dram vial caps are sold separately
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Clear |
| Diameter (Metric) Outer | 17 mm |
| Material | Borosilicate Glass (Type 1, Class B) |
| Pre-slit | No |
| Sterility | Non-sterile |
| Volume (Metric) | 7 mL |
| Closure Type | Screw Cap |
| Quantity | 399/Pk. |
| Marking Spot | No |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?