Learn More
Tantalum(V) fluoride, 99.9% (metals basis)
Product Code. 11337667
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
Product Code. 11337667
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014052.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-71-3 | F5Ta | 275.94 g/mol
Tantalum(V) fluoride is used as a Friedel-Crafts catalyst. It combines with hydrogen fluoride and acts as a catalyst for the alkylation of alkanes and alkenes as well as the protonation of aromatic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-71-3
Molecular Formula F5Ta
Molecular Weight (g/mol) 275.94
MDL Number MFCD00042542
InChI Key YRGLXIVYESZPLQ-UHFFFAOYSA-I
Synonym tantalum pentafluoride, tantalum v fluoride, tantalum fluoride, tantalum fluoride taf5, taf5
PubChem CID 82218
IUPAC Name pentafluorotantalum
SMILES F[Ta](F)(F)(F)F
Specifications
Boiling Point 229.5°C
Melting Point 96.8°C
Physical Form Powder
Quantity 50 g
Assay Percent Range 99.9%, metal basis
Solubility Information Decomposes in water forming tantalum oxyfluoride. Soluble in conc. and fuming HNO3Soluble in carbon disulfide,carbon tetrachloride and chloroform. Slightly soluble in acetic acid and ethanol.
Formula Weight 275.94
Sensitivity Moisture sensitive
Decomposition Information Decomposes in water forming tantalum oxyfluoride
Density 4.74
Chemical Name or Material Tantalum(V) Fluoride
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt