Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Neurotransmitter, Fast 96-well
Artikelnummer. 10127734 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Quantity:
1 x 96-well plate
Packungsgröße:
1 set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10127734
Marke: Applied Biosystems™ 4418739
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
TaqMan™ Array, Human Neurotransmitter, Fast 96-well
These 96-well plates are pre-configured with the most appropriate TaqMan™ Gene Expression Assays for a specific biological process, pathway, or disease state. Each plate contains predefined assays and endogenous controls dried-down in the wells, ready for accurate assessment of an entire gene signature in one simple experiment. The panel of assays in the TaqMan™ Array 96-well Human Neurotransmitters Plate targets genes associated with several common groups of neurotransmitters and neurotransmitter receptors: 1) Acetylcholines (CHRM and CHRN); 2) Dopamine receptors; 3) GABA receptors; 4) glycine receptors; 5) glutamate receptors and 6) 5-HT (serotonin) receptors). Genes involved in neurotransmitter synthesis, transport, and degradation are represented in the panel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Array Plate
Format 96-array Plate
Species Human
Content And Storage Each TaqMan™ Array Plate well contains a single TaqMan™ Assay for one 10 μL reaction. The plates can be stored at room temperature or at 4°C.
Form Dried Down
Includes TaqMan Assay for One 10 uL Reaction
Internal Probe Modification MGB (Minor Groove Binder) (3'), Non-Fluorescent Quencher (3'), FAM (5')
Label or Dye FAM
Product Line TaqMan™
Quantity 1 x 96-well plate
Reaction Speed Fast
Research Category Biomarker-Related Pathway(s), Neurobiology
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt