Learn More
TCF7L1/TCF3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 216.00 - € 326.00
Specifications
Antigen TCF7L1/TCF3
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 4-8 μL/mg of lysate
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18606155
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-98907-100ul
100 μg
€ 326.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18602206
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-98907-50ul
50 μg
€ 216.00
50µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
TCF7L1/TCF3 Polyclonal antibody specifically detects TCF7L1/TCF3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Spezifikation
Spezifikation
TCF7L1/TCF3
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Core ESC Like Genes, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Wnt Signaling Pathway
0.2 um filtered solution in PBS
83439
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 4-8 μL/mg of lysate
Polyclonal
Purified
RUO
Human
HMG box transcription factor 3, TCF3, TCF-3, transcription factor 7-like 1, transcription factor 7-like 1 (T-cell specific, HMG-box)
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human TCF7L1/TCF3.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt