Learn More
Thulium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. 11346238
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.5 g
2 g
10 g
missing translation for 'unitSize'
0.5g
10g
2g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11346238
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 011201.02
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 19423-86-0 | Cl3Tm | 275.28 g/mol
Thulium(III) chloride hydrate is used extremely as a rare metal to study the metal science of thulium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19423-86-0
Molecular Formula Cl3Tm
Molecular Weight (g/mol) 275.28
MDL Number MFCD00011283
InChI Key ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name thulium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tm+3]
Specifica
Color Green
Physical Form Wet Crystalline Aggregates
Quantity 0.5 g
Assay Percent Range 99.99% (REO)
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 275.29 (Anhydrous)
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Chemical Name or Material Thulium(III) chloride hydrate
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato