Learn More
TIM-3 (CD366) Mouse anti-Human, PE-CF594, Clone: 7D3, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 565561
 View more versions of this product
Product Code. 15814399
  • € 131.04 / Each
Description
TIM-3 (CD366) Monoclonal antibody specifically detects TIM-3 (CD366) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
TIM-3 (CD366) Monoclonal antibody specifically detects TIM-3 (CD366) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
TIM-3 (CD366)
Monoclonal
PE-CF594
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Mouse
25 Tests
Cell Biology
Human
Purified
Flow Cytometry
7D3
Vol. Per test: 5μL
CD366; HAVCR2; TIM3; T cell immunoglobulin mucin-3; TIMD-3; KIM-3
Human TIM-3
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The antibody was conjugated with BD Horizon™ PE-CF594 under optimum conditions, and unconjugated antibody and free PE-CF594 were removed. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography.
IgG1 κ
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only.