Learn More
Tin(II) trifluoromethanesulfonate, 98%
Product Code. p-3523599 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10717353
Brand: Thermo Scientific Acros 312530010
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 62086-04-8 | C2F6O6S2Sn | 416.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62086-04-8
Molecular Formula C2F6O6S2Sn
Molecular Weight (g/mol) 416.85
MDL Number MFCD00191251
InChI Key IACSYIHNPIQPMP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tin ii trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 131676109
IUPAC Name molecular hydrogen;tin(2+);trifluoromethanesulfonate
SMILES [HH].[HH].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sn+2]
Tekniske data
Melting Point >300.0°C
Color White to Yellow
Physical Form Powder
Quantity 1 g
Assay Percent Range 97.5% min. (ex Sn)
Solubility Information Solubility in water: soluble
Formula Weight 416.85
Percent Purity 98%
Infrared Spectrum Authentic
Packaging Plastic bottle
Chemical Name or Material Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Danger
Farekategori
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Faresætning
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Sikkerhedssætning
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.