Learn More
Tin(IV) oxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11341629
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11341629 2 kg 2kg
11331629 100 g 100g
11321629 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11341629 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012283.A3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 375.36
    € 310.65 / 2kg
    Save € 64.71
    17% Off
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150.71 g/mol
It is employed in the manufacture of white enamels and for polishing glass. It has a broad range of applications in many areas such as semiconductors, photovoltaic materials, solar cells, lithium ion batteries, photocatalysts, and as gas-sensing agents in solid-state detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18282-10-5
Molecular Formula O2Sn
Molecular Weight (g/mol) 150.71
MDL Number MFCD00011244
InChI Key XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
SMILES O=[Sn]=O
Spezifikation
Boiling Point 1800°C to 1900°C (sublimation)
Melting Point 1630°C
Color White to Gray
Physical Form Powder
Quantity 2 kg
Odor Odorless
Refractive Index 1.9968
Assay Percent Range 99.9% metal basis
Density 6.95
Solubility Information Soluble in hot concentrated alkalis,and concentrated acids. Insoluble in alcohol.
IUPAC Name stannanedione
Formula Weight 150.69
Chemical Name or Material Tin(IV) oxide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.