Learn More
Titanium(Iv) Chloride Solution, 1.0M in methylene chloride, Honeywell™
Artikelnummer. 15652710 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 mL
800 mL
Packaging:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging unitSize
15652710 100 mL Glass Bottle 100mL
15662710 800 mL Glass Bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15652710 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 249866100ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
1.0 M in methylene chloride
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7550-45-0
Molecular Formula Cl4Ti
Molecular Weight (g/mol) 189.667
MDL Number MFCD00011267
InChI Key XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
PubChem CID 160960
IUPAC Name titanium(4+);tetrachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Tekniske data
Quantity 100 mL
Linear Formula TiCl4
UN Number UN3289
Formula Weight 189.68g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0M in methylene chloride
Packaging Glass Bottle
Vapor Pressure 24.09psi (55°C), 6.93psi (20°C)
Density 1.365g/mL at 25°C
Chemical Name or Material Titanium(IV) Chloride Solution
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.