Learn More
Velp Scientifica™ TITROLINE 5000 Automatic Titrator
Artikelnummer. 15349494 Alle ansehen Velp Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Model:
Titroline Easy K
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model Packungsgröße
15349494 Titroline Easy K Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15349494 Lieferant Velp Scientifica™ Lieferanten-Nr. R30800194
Equipment and Instrument End of Year Sale
Use promo code 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Estimated Shipment: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Velp Scientifica™ TITROLINE 5000 Automatic Titrator with compact new titrator for simple routine titrations.
  • Titrations to pH, mV - endpoint (2 EP)
  • Titrations to one equivalence point (pH und mV) with dynamic or linear titration addition
  • Manual titrations with the controller
  • Dosing tasks
  • Number of methods: 3
  • Salt content in foodstuffs (cheese, soy sauce, ketchup)
  • Total acidity in wine and beverages
  • Nitrogen according to Kjeldahl
  • Chloride in dringing water and other samples
  • Alkalinity (p + m-value)
  • FOS/TAC
Spezifikation
Display Type 3.5 in. color touch screen
Type Automatic Titrator
For Use With (Application) Combined distillation and titration, for simultaneous Kjeldahl nitrogen/protein determination
Material Technopolymer
Model Titroline Easy K
Depth (Metric) 416 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.