Få mere at vide
TP53I13 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 188.00 - € 470.00
Tekniske data
Antigen TP53I13
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
18686382
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-94004-0.02ml
0.02 mL
€ 188.00
0.02mL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18624262
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-94004-0.1ml
0.1 mL
€ 470.00
0.10mL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
TP53I13 Polyclonal antibody specifically detects TP53I13 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
TP53I13
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
90313
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Mouse, Rat
DSCP1Damage-stimulated cytoplasmic protein 1, tumor protein p53 inducible protein 13, tumor protein p53-inducible protein 13
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 180-310 of human TP53I13 (NP_612358.3). RSWRPPGTEVTSQGPRQPSSSGAKRRRLRAALGPQPTRSALRFPSASPGSLKAKQSMAGIPGRESNAPSVPTVSLLPGAPGGNASSRTEAQVPNGQGSPGGCVCSSQASPAPRAAAPPRAARGPTPRTEEA
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.