Learn More
TRAIL/TNFSF10 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 302.00 - € 500.00
Specifications
Antigen TRAIL/TNFSF10
Applications Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18692566
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-38744-25ul
25 μL
€ 302.00
25µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18105499
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-38744
0.1 mL
€ 500.00
0.10mL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
TRAIL/TNFSF10 Polyclonal specifically detects TRAIL/TNFSF10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
TRAIL/TNFSF10
Polyclonal
Rabbit
Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Death Receptor Signaling Pathway, Signal Transduction, Tumor Suppressors
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Apo-2 ligand, APO2L, Apo-2Ltumor necrosis factor (ligand) family, member 10, APO2Ltumor necrosis factor apoptosis-inducing ligand splice variant delta, CD253, CD253 antigen, Protein TRAIL, TL2, TNF-related apoptosis-inducing ligand, TRAILTNF-related apoptosis inducing ligand TRAIL, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 10, tumor necrosis factor ligand superfamily member 10
TNFSF10
IgG
Affinity Purified
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
P50591
8743
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: GLYSIYQGGIFELKENDRIFVSVTNEHLIDMDHEAS
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt