Learn More
Novus Biologicals™ Transglutaminase 2/TGM2 Antibody (zampilimab) - Humanized, IgG4SP, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
€ 213.00 - € 920.00
Specifications
Antigen Transglutaminase 2/TGM2
Clone zampilimab
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30048581
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-28563-50ug
50 μg
€ 213.00
50µg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30046392
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals™
NBP3-28563-100ug
100 μg
€ 326.00
100µg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30046030
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals™
NBP3-28563-1mg
1 mg
€ 920.00
1mg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
Transglutaminase 2/TGM2 Monoclonal antibody specifically detects Transglutaminase 2/TGM2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
Transglutaminase 2/TGM2
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Apoptosis, Immune System Diseases, Immunology, Signal Transduction
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
C polypeptide, EC 2.3.2.13, G-ALPHA-h, protein-glutamine gamma-glutamyltransferase 2, protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase, TG(C), TG2, TGase C, TGase H, TGase-2, TGase-H, TGCGNAH, Tissue transglutaminase, transglutaminase 2 (C polypeptide, protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase), Transglutaminase C, Transglutaminase H, Transglutaminase-2
TGM2/ Transglutaminase 2
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
zampilimab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P21980
7052
IgG4
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt