Description
- Clear general purpose bottles
- Blue polypropylene screw closure
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| Color | Translucent |
| For Use With (Application) | Ideal for general laboratory applications |
| Includes | Polypropylene screw closure |
| Material | Polypropylene |
| No. per Pack | 5 Pack |
| Closure Color | Blue |
| Closure Included | Yes |
| Mouth | Wide |
| Height (Metric) | 200 mm |
| Show More |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?