Learn More
TTC11 Antibody (27B4), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 343.00 - € 533.00
Specifications
Antigen TTC11
Clone 27B4
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30043759
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-26579-50ul
50 μL
€ 343.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
30043801
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-26579-100ul
100 μL
€ 533.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
TTC11 Monoclonal antibody specifically detects TTC11 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Tekniske data
Tekniske data
TTC11
Western Blot 1:500-1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Monoclonal
Purified
RUO
Human
CGI-135, Fis1, FIS1 homolog, fission 1 (mitochondrial outer membrane) homolog (S. cerevisiae), fission 1 (mitochondrial outer membrane) homolog (yeast), H_NH0132A01.6, hFis1, mitochondrial fission 1 protein, tetratricopeptide repeat domain 11, Tetratricopeptide repeat protein 11, TTC11TPR repeat protein 11
A synthesized peptide derived from Human TTC11 [UniProt Q9Y3D6]
Primary
Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
27B4
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis, Cancer, Mitochondrial Fusion Proteins, Tumor Suppressors
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
51024
IgG
Affinity purified
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.