Learn More
UGT2B4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-54718-25ul
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18653899
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 415.00
    € 391.65 / 25µL
    Save € 23.35
    5% Off
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
UGT2B4 Polyclonal specifically detects UGT2B4 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
UGT2B4
Polyclonal
Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
family 2, beta-4, UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide B4, UDP glycosyltransferase 2 family, polypeptide B4
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
7363
Human, Mouse
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
UGT2B4
This antibody was developed against a Recombinant Protein corresponding to amino acids:FVGGLHCKPAKPLPKEMEEFVQSSG
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato