Learn More
Fisherbrand™ Unisex 65% Polyester/35% Cotton Laboratory Coats
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Length (Metric):
92cm
100 cm
108 cm
116cm
124cm
132cm
Förpackningsstorlek:
Each
Beskrivning
- Two lower patch pockets
- Breast pocket with integral pen pocket
- Concealed stud fastened front
- Single rear vent for ease of movement
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Lab Coat |
| Size | Small |
| Gender | Unisex |
| Material | Polyester, Carbon |
| Color | White |
| No. of Pockets | 3 |
| Includes | Concealed stud front single rear vent & 3 patch pockets |
| Length (Metric) | 92cm |
| Construction | 65% Polyester/35% Cotton |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering