Learn More
Ansell™ Universal™ 87-650 Series Yellow Natural Rubber Latex Immersion Gloves
Product Code. 15292859 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Unit Size:
12 pairs
144 pairs
Product Code. 15292859
Brand: Ansell™ 87650_9.510
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
100% Natural rubber delivers excellent sensitivity with superior tensile strength. Pure cotton flocklining is soft, non irritant and superbly comfortable. Specially treated to reduce the risk of allergic reactions.
  • Hand protection
  • Natural rubber latex (Coating material)
  • Cotton flocking (Liner material)
  • Sensitizers: Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate
  • Good physical properties and dexterity
  • Protein level : <50μg/g ( Modified Lowry test )
  • Chlorinated to improve chemical resistance, donning properties and to minimise the amount of allergenic proteins
Applications:
  • Do not use against flames or temperatures <0°C or >100°C
  • Poor versus oils, greases, organic solvents and hydrocarbons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Back Material Rubber Latex
Cuff Material Natural Rubber Latex
Coating Material Natural Rubber Latex
Latex Free No
Product Type Immersion Gloves
Size 10
Style 87-650
Thickness (Metric) 0.4 mm
Glove Cuff Color Yellow
Glove Cuff Style Pinked
Liner Material Cotton Flocking
Quantity 144 Pairs
Resistant To Chemical resistance
Series 87-650
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt