Learn More
UTP11L Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 190.00 - € 550.00
Specifications
Antigen UTP11L
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30228969
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-35848-100ul
100 μL
€ 550.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
30230966
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-35848-20ul
20 μL
€ 190.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
UTP11L Polyclonal antibody specifically detects UTP11L in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifications
Specifications
UTP11L
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Cycle and Replication, Cytokine Research
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
51118
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
CGI94, CGI-94, probable U3 small nucleolar RNA-associated protein 11, U3 snoRNA-associated protein 11, UTP11-like protein, UTP11-like, U3 small nucleolar ribonucleoprotein, (yeast)
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 110-240 of human UTP11L (NP_057121.2).,, Sequence:, VAEAKKIERLKSELHLLDFQGKQQNKHVFFFDTKKEVEQFDVATHLQTAPELVDRVFNRPRIETLQKEKVKGVTNQTGLKRIAKERQKQYNCLTQRIEREKKLFVIAQKIQTRKDLMDKTQKVKVKKETVN
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Documents
Product Certifications
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.