missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VASP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-16890-100UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
VASP Polyclonal antibody specifically detects VASP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| VASP | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| vasodilator-stimulated phosphoprotein | |
| A synthetic phosphorylated peptide around S239 of human VASP (NP_003361.1). | |
| 100 μg | |
| Phospho Specific | |
| 7408 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS, 50% glycerol, pH7.3 | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu