Learn More
VDR/NR1I1/Vitamin D Receptor Antibody (3C7), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 355.00 - € 541.00
Specifications
Antigen VDR/NR1I1/Vitamin D Receptor
Clone 3C7
Dilution Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30027492
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-26255-50ul
50 μL
€ 355.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
30039164
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-26255-100ul
100 μL
€ 541.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
VDR/NR1I1/Vitamin D Receptor Monoclonal antibody specifically detects VDR/NR1I1/Vitamin D Receptor in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Specifications
Specifications
VDR/NR1I1/Vitamin D Receptor
Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Monoclonal
Purified
RUO
Human
NR1I1Nuclear receptor subfamily 1 group I member 11,25-dihydroxyvitamin D3 receptor, vitamin D1,25- dihydroxyvitamin D3 receptor, vitamin D3 receptor
A synthesized peptide derived from Human VDR/NR1I1/Vitamin D Receptor [UniProt P11473]
Primary
Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
3C7
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Unconjugated
Rabbit
Signal Transduction
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
7421
IgG
Affinity purified
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt