Learn More
Versican Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 4 publications
Brand:  Novus Biologicals NBP1-85432
 View more versions of this product
Product Code. 18001964
  • € 563.00 / 0.10mL
Description
Versican Polyclonal specifically detects Versican in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Versican
Polyclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Chondroitin sulfate proteoglycan 2WGN, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 2, CSPG2DKFZp686K06110, ERVR, GHAP, Glial hyaluronate-binding protein, Large fibroblast proteoglycan, PG-MWGN1, versican, versican core protein, versican proteoglycan
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1mg/mL
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
P13611
VCAN
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SLSGKVSLPCHFSTMPTLPPSYNTSEFLRIKWSKIEVDKNGKDLKETTVLVAQNGNIKIGQDYKGRVSVPTHPEAVGDASLTVVKLLASDAGLYRCDVMYGIEDTQDTVSLTVDGVVFHYRAATSRYTLNFEAA
0.1 mL
Extracellular Matrix
1462
Human, Mouse
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only