Learn More
VGLUT1 Antibody (SR2075), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-21883-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18673744
  • € 338.00 / 50µL
Description
VGLUT1 Monoclonal antibody specifically detects VGLUT1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
VGLUT1
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot
SR2075
Western Blot 1:500-1:2000
BNPIbrain-specific Na-dependent inorganic phosphate cotransporter, Brain-specific Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, member 7, solute carrier family 17 (sodium-dependent inorganic phosphate cotransporter), Solute carrier family 17 member 7, VGluT1, VGLUT1vesicular glutamate transporter 1
A synthesized peptide derived from human VGLUT1 (Uniprot #: Q9P2U7)
50 μg
ABC Transporters, Cellular Signaling, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
57030
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.