Learn More
Vinyloxytrimethylsilane, 97%
Código de producto. p-7029418
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11387059
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26876.03
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 6213-94-1 | C5H12OSi | 116.235 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 6213-94-1
Molecular Formula C5H12OSi
Molecular Weight (g/mol) 116.235
MDL Number MFCD00054764
InChI Key HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl vinyloxy silane, vinyloxytrimethylsilane, silane, ethenyloxy trimethyl, tmso-ethene, vinyloxy-trimethylsilane, trimethylsiloxy ethylene, snqhhgciiezjp@, acmc-209mzx, ethenoxy trimethyl silane, trimethylsilyl vinyl ether
PubChem CID 80344
IUPAC Name ethenoxy(trimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)OC=C
Especificaciones
Boiling Point 74°C
Quantity 1 g
UN Number UN1993
Flash Point −19°C (−2°F)
Formula Weight 116.24
Percent Purity 97%
Refractive Index 1.389
Sensitivity Moisture sensitive
Density 0.779
Chemical Name or Material Vinyloxytrimethylsilane
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado