missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WASL Monoclonal Antibody (OTI9F2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
€ 242.00 - € 540.87
Specifications
| Antigen | WASL |
|---|---|
| Clone | OTI9F2 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantity | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantity | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17585174
|
Origene Technologies
TA811284S |
30 μL |
€ 242.00
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17565174
|
Origene Technologies
TA811284 |
100 μL |
€ 540.87
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Description
WASL Monoclonal antibody specifically detects WASL in Human samples. It is validated for Western BlotSpécification
| WASL | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| IgG2b | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI9F2 | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| Primary | |
| WASL |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit