Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Glass/Plastic Vials with 0.1mL Limited Volume Insert
Artikelnummer. 12493661 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Amber
Clear
Closure Type:
Screw Cap
Snap/Crimp
Closure Size:
11 mm
8-425
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12493661
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 225190
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Limited volume, glass/plastic vials
  • 0.1mL Limited volume Type 1 borosilicate glass insert
  • Vials with glass inner core combine Type I borosilicate glass with thermoplastic polymer outer shell
  • Glass is only contact between sample and seal
  • Polymer provides excellent dimensional tolerance reliability for capping and instrumentation, and prevents breakage
  • Conical interior ensures maximum retrieval of contents without the hassle of using removable inserts
  • Screw Top Finish (8-425)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Clear
Diameter (Metric) Outer 12 mm
Material Glass, Plastic
Volume (Metric) 0.1 mL
Height (English) 1.25 in.
Includes 0.1mL glass insert
Closure Type Snap/Crimp
Height (Metric) 32 mm
Quantity 100 Cs.
Closure Size 11 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt