Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 20mL PET Liquid Scintillation Vials, With Caps Attached
Product Code. 10515693 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Material (Liner):
Foamed Polyethylene
Linerless
Metal Foil/Cork
Metal Foil/Pulp
Polyethylene
Closure Material:
Polyethylene
Polypropylene
Urea
Unit Size:
Pack of 500
Product Code. 10515693
Brand: DWK Life Sciences 986730
Only null left
Add to basket
Add to basket
For optimal performance in the laboratory. Wheaton™ 20mL PET Liquid Scintillation Vials, With Caps Attached offer low permeability to solvents and minimal background counts.
  • Clarity of glass with the safety of plastic
  • Vial can be incinerated; no harmful gas is generated
  • Vials offer low permeability to solvents and minimal background counts
Order Info
White. Packaged in utility trays with each partitioned tray holding 100 vials.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Liner) Foamed Polyethylene
Diameter (English) Outer 1.06 in.
Color White
Diameter (Metric) Outer 27 mm
Material PET
Volume (Metric) 20 mL
For Use With (Application) Offer low permeability to solvents and minimal background counts, vials can be safely incinerated, no harmful gas is generated
Height (English) 2.4 in.
Packaging Type Tray
Volume (English) 0.67 oz.
Closure Material Polypropylene
Closure Type Screw Cap
Height (Metric) 61 mm
Quantity 500/Cs.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt