Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ with Solid-Top Screw Cap, Clear
Product Code. 10637333 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Volume (Metric):
0.3 mL
1 mL
2 mL
2.0 mL
3 mL
5 mL
5.0 mL
10 mL
Height (Metric):
35 mm
44 mm
50 mm
61 mm
65 mm
72 mm
Graduated:
No
Yes
Closure Size:
13-425
15-415
20-400
Förpackningsstorlek:
Pack of 12
Pack of 6
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10637333
Brand: DWK Life Sciences W986274NG
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Innehåller
14B rubber-lined black phenolic screw caps faced with PTFE
Conical interior bottoms are designed to provide total downward drainage and maximum retrieval of contents by syringe
Clear vials are manufactured from Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (Liner) PTFE/14B Rubber
Color Clear
Diameter (Metric) Outer 13 mm
Material Borosilicate Glass (Low Extractable)
Volume (Metric) 1 mL
For Use With (Application) Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping
Graduated Yes
Style Conical V
Thread Style Screw
Volume (English) 0.3 dr.
Closure Material Phenolic
Closure Type Screw Cap
Height (Metric) 44 mm
Certifications/Compliance ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A
Closure Size 13-425
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.