Learn More
Yttrium(III) phosphate hydrate, 99.99% (REO)
Código de producto. 11304997
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10g
2g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11304997
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041991.09
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 34054-55-2 | O4PY | 183.88 g/mol
The most important use of yttrium is in making phosphors, particularly the red phosphors used in television set cathode ray tube (CRT) displays and in LEDs. It is also used in the production of electrodes, electrolytes, electronic filters, lasers and superconductors; various medical applications; and the tracing of various materials to enhance their properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 34054-55-2
Molecular Formula O4PY
Molecular Weight (g/mol) 183.88
MDL Number MFCD00049782
InChI Key UXBZSSBXGPYSIL-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium iii phosphate hydrate, acmc-20aj99, yttrium phosphate-water 1/1/1, yttrium 3+ hydrate phosphate, yttrium 3+ ion hydrate phosphate
PubChem CID 57372096
IUPAC Name yttrium(3+) phosphate
SMILES [Y+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Especificaciones
Physical Form Powder
Quantity 10 g
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 183.88 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Assay (REO)
Chemical Name or Material Yttrium(III) phosphate hydrate
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado