Learn More
Zinc Flake, -325 mesh, 97% (Metals basis), Alfa Aesar™
Merk:  Alfa Aesar 045070.A1
Overige gegevens : CAS : 7440-66-6 Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 1436 Chem class : 4.3 Pack group : II
Aantal 1kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15402137
  • € 90.90 / 1 kg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 23-07-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Zinc
Flakes
MFCD00011291
7440-66-6
97% (Metals basis)
Specificatie
Zinc
7440-66-6
Flakes
MFCD00011291
Gray
1kg
Gray flake
97% (Metals basis)
Odorless