Learn More
Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11364898
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11364898
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043194.22
Request Bulk or Custom Format
Used in catalysts, precipitation of amino acids and proteins, and tanning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-31-3
Molecular Formula H8O12S2Zr
Molecular Weight (g/mol) 355.40
MDL Number MFCD00149267
InChI Key NLOQZPHAWQDLQW-UHFFFAOYSA-J
Synonym zirconium sulfate tetrahydrate, unii-os8l03qu95, sulfuric acid, zirconium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, zirconium iv sulfate tetrahydrate, zirconiumsulfatetetrahydrate, 2so4.zr.4h2o, ksc498a6d, zirconium 4+ tetrahydrate disulfate, zirconium 4+ ion tetrahydrate disulfate
PubChem CID 23219663
IUPAC Name zirconium(4+);disulfate;tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Color White
Physical Form Crystalline Powder
Quantity 100 g
Merck Index 14,10182
Solubility Information Soluble in water (525g/L).
Formula Weight 355.40 (283.34 Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Density 3.22 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Zirconium (IV) sulfate tetrahydrate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt