Learn More
Zirconium silicide, 99.5% (metals basis excluding Hf), Hf 4% max, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11373408
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11373408
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 036322.14
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Zirconium silicate is used for manufacturing refractory materials. It is also used in production of some ceramics, enamels, and ceramic glazes. In enamels and glazes it serves as an opacifier. zirconium silicate is as beads for milling and grinding.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12039-90-6
Molecular Formula H4Si2Zr
Molecular Weight (g/mol) 151.43
MDL Number MFCD00151547
InChI Key ZSONHIWWHDAZQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium silicide, zirconium silicide zrsi2, zirconium silicide, zrsi2, $l^ 5-silanylidenezirconiumylidene-$l^ 5-silane
PubChem CID 6336892
IUPAC Name bis($l^{2}-silanylidene)zirconium
SMILES [SiH2]=[Zr]=[SiH2]
Specifica
Color Gray
Physical Form Powder
Quantity 25 g
Solubility Information Insoluble in water. It is insoluble in acids,alkali and aqua regia.
Formula Weight 147.39
Percent Purity 99.5%
Odor Odorless
Density 4.88 g/mL
Assay (metals basis excluding Hf), Hf 4%
Chemical Name or Material Zirconium silicide
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato