Learn More
ZNF354A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 280.00 - € 624.00
Specifications
Antigen ZNF354A
Dilution Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Applications Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18452312
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-13568-25ul
25ul
€ 280.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18083549
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-13568
0.1 mL
€ 624.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
ZNF354A Polyclonal specifically detects ZNF354A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
ZNF354A
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
6940
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: TQDSSFQGLILKRSNRNVPWDLKLEKPYIYEGRLEKKQDKKGSFQIVSATHKKIPTIERSHKNTELSQNFSPKSVLIRQQILPR
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Polyclonal
Rabbit
Human
G0/G1 switch regulatory protein 24, G0S24tristetraprolin, Growth factor-inducible nuclear protein NUP475, NUP475, Protein TIS11A, RNF162Atristetraproline, TIS11A, TIS11zfp-36, TTPGOS24, Zfp-36, Zinc finger protein 36 homolog, zinc finger protein 36, C3H type, homolog (mouse), zinc finger protein, C3H type, 36 homolog, zinc finger protein, C3H type, 36 homolog (mouse)
ZNF354A
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Documents
Product Certifications
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt