Learn More
ZNRF1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-94411-0.1ml
 View more versions of this product
Product Code. 18682922
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Beschreibung
Beschreibung
ZNRF1 Polyclonal antibody specifically detects ZNRF1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ZNRF1
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
DKFZp434E229, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ14846, MGC15430, nerve injury gene 283, Nerve injury-induced gene 283 protein, nin283, NIN283E3 ubiquitin-protein ligase ZNRF1, zinc and ring finger 1, zinc and ring finger protein 1, Zinc/RING finger protein 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-170 of human ZNRF1 (NP_115644.1). MGGKQSTAARSRGPFPGVSTDDSAVPPPGGAPHFGHYRTGGGAMGLRSRSVSSVAGMGMDPSTAGGVPFGLYTPASRGTGDSERAPGGGGSASDSTYAHGNGYQETGGGHHRDGMLYLGSRASLADALPLHIAPRWFSSHSGFKCPICSKSVASDEMEMHFIMCLSKPRL
0.1 mL
Zinc Finger
84937
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt