Learn More
Ansell AlphaTec™ 58-005 Green Nitrile Chemical Protection Gloves, Nylon Lining
Product Code. p-7241921 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
12
Unit Size:
6 pairs
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Size unitSize
17855631 7 6 pairs
17865631 8 6 pairs
17875631 9 6 pairs
17885631 10 6 pairs
17895631 11 6 pairs
17805641 12 6 pairs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17855631 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 58005070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Optimized fit that integrates the liner into nitrile shell for better dexterity and tactility versus double gloving. Cuff can be folded to act as a gutter to prevent chemicals running down the arm.
  • Unique Nitrile/Neoprene blend provides enhanced chemical permeation and degradation resistance
  • AlphaTec 58-005 has Type A chemical protection under new ENISO 374:2016
  • Ansell Grip Technology for the handling of wet or oily parts providing enhanced dexterity, grip and comfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifications/Compliance (Europe) EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020 , EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Applications Industrial
Color Green
Latex Free Yes
Material Nitrile
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 7
EN388 Standard 4122A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES AJKLMNOPT
Glove Cuff Style Extended
Liner Material Nylon
Lining Lined
Model 58-005
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.