Description
Non-sterile cleanroom gloves feature dexterity, comfort, and long wear potential. Designed for use in Class 10 (ISO 4) cleanroom environments.
- Class 10 (ISO 4) cleanroom compatibility
- Low ionic content and particulate levels
- Latex-free, accelerator-free
- Type I and Type IV allergy risks eliminated
- For use in biotechnology, medical device, electronics
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Certifications/Compliance (Europe) | Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Chemotherapeutic Rated | Yes |
| Chlorinated | Yes |
| Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
| Accelerator Free | Yes |
| AQL | 1.5 |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Partially Textured |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?