missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPHN Monoclonal Antibody (OTI2C2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
€ 242.00 - € 540.87
Specifications
| Antigen | GPHN |
|---|---|
| Clone | OTI2C2 |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Form | Liquid |
| Produktcode | Marke | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17546301
|
Origene Technologies
TA502216S |
30 μL |
€ 242.00
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17526301
|
Origene Technologies
TA502216 |
100 μL |
€ 540.87
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschreibung
GPHN Monoclonal antibody specifically detects GPHN in Canine, Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western BlotSpezifikation
| GPHN | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| Primary |
| OTI2C2 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| IgG2a | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts