Learn More
Invitrogen™ LCN8 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 185.00 - € 405.00
Specifications
Antigen LCN8
Concentration 0.5 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
17990453
GREENER_CHOICE
View Documents
Invitrogen™
PA5145409
200 μL
€ 405.00
200µL
View alternative products
Save Up to 
»
17958782
View Documents
Invitrogen™
PA5145410
20 μL
€ 185.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
Descrizione
Descrizione
May play a role in male fertility. May act as a retinoid carrier protein within the epididymis.
Specifica
Specifica
LCN8
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse
Q924P3
78076
Recombinant Mouse LCN8 protein, Leu27-Val176 (Accession Q924P3).
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
0.5 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
9230106L18Rik; EP17; epididymal 17 kDa lipocalin; Epididymal-specific lipocalin-8; LCN5; LCN8; lipocalin 5; lipocalin 8; mEP17
LCN8
IgG
Antigen affinity chromatography, Protein A
LCN8
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato