Description
- Two layers of reliable barrier protection
- For protection against hazardous substances and high-risk patient handling
- Designed with non-stick and non-foaming properties
- Reduced interference and increased productivity
- Advanced barrier protection for demanding tasks
- AQL 0.65
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Accelerator Free | Yes |
| Applications | Industrial |
| AQL | 0.65 |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Fingertip Textured |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Powdered | Powder Free |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?