Learn More
Fisherbrand Tyvek™ Cat III Coverall
Fisherbrand Tyvek™ Cat III Hooded Coveralls made from a soft polyethylene nonwoven fabric, offering a great balance of protection and comfort. Providing adequate Type 5 and 6 barrier protection, they remain both air and moisture vapour permeable.
€ 3.80
Specificatie
Materiaal PE (Polyethylene)
Kleur White
Type sluiting Zipper
Ankle Style Elastic
Naadtype Stitched
Meer specificaties weergeven
Waarschuwingen:
Due to extraordinary demand patterns, this item may experience longer lead times and shipping/delivery dates may not be accurate.
Producten 6
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16396515 Bekijk documenten Fisherbrand
Small € 3.80
1 stuk Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje
16306525 Bekijk documenten Fisherbrand
Medium € 3.80
1 stuk Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje
16316525 Bekijk documenten Fisherbrand
Large € 3.80
1 stuk Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje
16326525 Bekijk documenten Fisherbrand
X-Large € 3.80
1 stuk Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje
16336525 Bekijk documenten Fisherbrand
2X-Large € 3.80
1 stuk Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje
16346525 Bekijk documenten Fisherbrand
3X-Large € 3.80
1 stuk Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Offers more protection than equivalent SMS garments
  • More robust than microporous films
  • Robust yet lightweight (less than 180 g/garment)
  • Elasticated face, wrists, waist and ankles
  • Antistatic treatment on the outside
  • Stitched external seams in yellow for visual identification and differentiation
Specificatie
Specificatie
PE (Polyethylene)
Zipper
Stitched
Elastic
White
Elastic
(EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-1